Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon TRIS EDTA, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, prêt à l’emploi, pH 8,0
Code produit. 10586441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10586441
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327345000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation, tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris EDTA buffer
Note relative au nom pH 8.0
CAS 38641-82-6
Couleur Incolore
pH 7.9 to 8.1 (25°C)
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire C14H27N3O11
Numéro MDL MFCD00236359
Conditionnement Flacon en PEHD
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
Clé InChI VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC acide 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique
Poids moléculaire (g/mol) 413.38
CID PubChem 16218629
Qualité Biologie moléculaire