Learn More
Tris-Glycine, 10 solution X (électrophorèse), bioréactifs Fisher™
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
4L
Description
Tris-Glycine est couramment utilisé comme tampon dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide natif.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Glycine |
| Note relative au nom | 10X Solution |
| Couleur | Sans désignation |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Notes de qualité de la pureté | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Conditionnement | Flacon Nalgene en PE |
| Afficher plus |