Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de migration tris-glycine-SDS (10 X), pH8,5
Description
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) is used as the electrophoresis buffer during the stacking and resolve process of sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is ideally suited for protein gel analysis in biochemical, molecular biological, cell biological,and immunological research studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le tampon de migration TRIS-glycine-SDS (10X) est le tampon le plus couramment utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide-dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE) des protéines
Application
• Cette solution est le tampon le plus couramment utilisé pour l’analyse du gel protéique dans plusieurs études de recherche
• Elle est également utilisée pour bloquer les membranes avec du lait sec non gras à 5 % pour le transfert Western
• Le tampon de migration TRIS-glycine-SDS est couramment utilisé comme tampon anode et tampon cathode
• L’utilisation de SDS dans le tampon permet de maintenir les protéines linéaires.La glycine est un acide aminé dont l’état de charge joue un rôle important dans le gel de concentration
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TRIS-glycine-SDS running buffer (10X) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2 l |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |