Learn More
Chlorhydrate de tris (petits flocons blancs/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. p-29016
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10316893
Marque: Fisher BioReagents BP153500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire
Tris Chlorhydrate est un milieu tampon pour les applications d’électrophorèse, de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il peut être associé à Tris Base pour simplifier la préparation des tampons Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Absorbance 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Nom chimique ou matériau Tris Hydrochloride
Point de fusion 150°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Pass Test
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3·HCl
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.