Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel d’acétate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt |
Absorbance | 0.5 max. (c=50, water) at 290nm |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | (1g/ml in water) Clear colorless |
Poids de la formule | 181.19 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Poudre cristalline |