Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maléate, 98 %
Code produit. p-209389 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10677811
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72200-76-1
Formule moléculaire C4H11NO3·C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD00082442
Clé InChI HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Synonyme butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
CID PubChem 16218780
Nom IUPAC 2-amino-2-acide (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ;(Z)-but-2-ènedioïque
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-maleate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 104°C to 106°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/10 mL
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine