Learn More
Tampon de migration Tris SDS PAGE, FASTRun, 10X
Compatible avec la chimie Tris-Glycine SDS (SDS-PAGE), que vous achetiez des gels préfabriqués ou que vous versez vos propres gels de polyacrylamide (PYO)
Marque: Fisher Bioreagents BP881-1
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 77-86-1 Poids : 1.00000kg
Description
- Diminuez le temps que vous passez à attendre que vos gels SDS PAGE finissent par plus de 70 % tout en fournissant une clarté comparable ou meilleure sur les tampons traditionnels
- La nouvelle chimie des tampons vous offre une meilleure résolution, nécessitant ainsi moins de compositions de gel TG pour résoudre complètement une protéine.
Spécification
151-21-3 | |
7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C) | |
1L |
Incolore à jaune | |
Liquide |