Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de fonctionnement TRIS-tricine-SDS (10 X), tampon cathode, pH 8,3
Description
Tris Tricine Gel Electrophoresis is routinely used for the separation of small proteins and peptides with a molecular weight of I to 100 kDa. It is used for protein analysis. This type of gel is perfectly suited for the separation and identification of proteins in samples containing only a few different proteins to samples containing complex mixtures (e.g. from cell extracts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Sécurité et traitement
- TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium