Learn More
Tris, qualité ultra-pure, 99,95 % min., MP Biomedicals™
Code produit. 11493541 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
5kg
Code produit. 11493541
Marque: MP Biomedicals 0210313301
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Poids de la formule 121.1
Qualité Ultrapure