Learn More
Base Trizma™, TraceSELECT™, ≥99,9995 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15615500 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 15615500
Marque: Honeywell-Fluka 42616100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces non organiques, ≥99,9995 % (à base de métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trizma™ base
CAS 77-86-1
Point de fusion 170°C
Point d’ébullition 288°C
Couleur Blanc
pH 10.2 to 10.6 (at 6.00 g/L 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule moléculaire C4H11NO3
Formule linéaire NH2C(CH2OH)3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Conditionnement Flacon poly
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 741883
Informations sur la solubilité 100.0g/L at 20°C in water
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Poids de la formule 121.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9995% (metals basis)
Qualité TraceSELECT