Learn More
Invitrogen™ TRK fused gene Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2J59)
Code produit 30830134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830134 100 μL
30828814 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30830134 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563895
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TRK fused gene Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot
TFG protein, a recently identified novel protein, is a human homolog of mouse TFG protein. It contains an N-terminal coiled-coil structure, a SPYGQ-rich region followed by octicosapeptide repeats. Research shows that TFG can modulate SHP-1 activity and is a novel member of the NF-kB pathway. The physiological functions of this protein remain largely elusive, but TFG is thought to function by associating with other proteins, including TANK and NEMO. TFG was first identified as a partner of NTRK1 and is involved in generating the thyroid TRK-T3 oncogene, as well as oncogenic rearrangements with ALK in anaplastic lymphoma and NOR1 in mixoid chondrosarcoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène TRK fused gene
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_2J59
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression TFG
Numéro d’ordre du gène Q92734
Alias de gène AI173908; HMSNP; protein TFG; SPG57; TF6; TFG; Trk-fused gene; TRK-fused gene protein; TRKT3; TRKT3 oncogene
Symboles de gène(s) TFG
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human TRK fused gene.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10342, 21787, 360709
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.