Spécification
| Antigène | TROAP |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.21 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | TROAP |
| Numéro d’ordre du gène | Q12815 |
| Alias de gène | TASTIN, TROAP, Trophinin assisting protein, Trophinin associated protein |
| Symboles de gène(s) | TROAP |
| Afficher plus |