Learn More
Invitrogen™ Kit d’ADN de donneur TrueTag™, 6xHis
Le kit d’ADN de donneur Invitrogen TrueTag, 6xHis, fournit une solution rapide pour le marquage de gènes à haute efficacité (jusqu’à 100 % de cellules modifiées) avec de l’ADN de donneur prêt à la transfection pour les expériences de modification du génome.
Marque: Invitrogen™ A53811
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Une solution rapide pour le marquage de gènes à haute efficacité (jusqu’à 100 % de cellules modifiées) avec de l’ADN de donneur prêt à la transfection pour les expériences de modification du génome
- Le kit fournit tout le nécessaire pour produire un donneur d’ADN de haute qualité pour marquer le gène avec un marqueur de sélection et de 6xHis
- Il suffit de fournir deux amorces spécifiques au locus pour ajouter des bras d’homologie, amplifier par PCR et purifier pour un donneur prêt à la transfection en quelques heures, et non plusieurs jours
- Amplification par PCR en une étape pour générer un modèle de donneur : aucun clonage requis
- Enrichir jusqu’à 100 % de cellules marquées au 6xHis
Chaque kit est conçu pour permettre aux utilisateurs de :
- Marquer l’extrémité carboxy-(C-) ou amino-(N-) de votre gène d’intérêt
- Choisir les marqueurs de sélection de la puromycine ou de la blasticidine : selon ce qui convient le mieux au modèle cellulaire
- Éliminer facilement les marqueurs de résistance aux antibiotiques avec du Cre / Lox après l’enrichissement cellulaire
Le kit inclut les composants suivants :
- Quatre modèles de donneur linéaires : Résistance à la puromycine / N-terminale, résistance à la blasticidine / N-terminale, résistance à la puromycine / C-terminale, résistance à la blasticidine / C-terminale
- Master Mix PCR haute fidélité Phusion Flash
- Colonnes et tampons de purification par PCR
- Amorces de contrôle positif pour marquer la bêta-actine humaine (ACTB)
Logiciel intuitif permettant de concevoir rapidement des réactifs spécifiques aux gènes
Les réactifs de modification de gènes spécifiques à la cible sont requis pour une bonne activation de votre marqueur fluorescent. Le logiciel Web Invitrogen TrueDesign Genome Editor effectue le travail de conception pour vous :
- Identifier le transcript du gène cible
- Désigner le site d’insertion
- Concevoir et activer la commande facile de tous les composants nécessaires
Réactifs requis disponibles via le logiciel TrueDesign (non inclus dans le kit) :
- L’ARN guide CRISPR ou les TALEN conçus à côté de l’extrémité N ou C-terminale
- Oligos pour PCR :amplifiez le donneur et ajoutez les bras d’homologie appropriés
- Amorces de séquençage pour l’évaluation de l’efficacité du clivage CRISPR-Cas9
- Amorces de vérification pour valider l’insertion correcte du donneur d’ADN TrueTag
Également requis et disponibles à l’achat séparément ou dans le cadre du flux de travaux TrueDesign :
- Protéine TrueCut Cas9 v2, protéine TrueCut HiFi Cas9 ou ARNm GeneArt CRISPR
- Réactif de transfection CRISPRMAX ou réactif de transfection MessengerMAX
Spécification
Isolement et détection des protéines | |
10 réactions |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures