Learn More
Invitrogen™ Kit d’ADN de donneur TrueTag™, RFP
Le kit d’ADN de donneur Invitrogen™ TrueTag™, RFP, fournit une solution rapide pour le marquage de gènes à haute efficacité (jusqu’à 100 % de cellules modifiées) avec de l’ADN de donneur prêt à la transfection pour les expériences de modification du génome.
Marque: Invitrogen™ A42993
585.20 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
Le kit d’ADN de donneur Invitrogen TrueTag, RFP, fournit une solution rapide pour le marquage de gènes à haute efficacité (jusqu’à 100 % de cellules modifiées) avec de l’ADN de donneur prêt à la transfection pour les expériences de modification du génome.
Les avantages du kit d’ADN de donneur TrueTag comprennent :
- Amplification par PCR en une étape pour générer un modèle de donneur : aucun clonage requis
- Générer des donneurs d’ADN prêts à la transfection en quelques heures plutôt qu’en plusieurs jours
- Enrichir jusqu’à 100 % de cellules marquées au GFP
Le kit d’ADN de donneur TrueTag, RFP, fournit tout le nécessaire pour produire un donneur d’ADN de haute qualité pour marquer les gènes avec un marqueur de sélection et du GFP. Il suffit de fournir deux amorces spécifiques au locus pour ajouter des bras d’homologie, amplifier par PCR et purifier pour un donneur prêt à la transfection en quelques heures, et non plusieurs jours. Chaque kit est conçu pour permettre aux utilisateurs de :
- Marquer l’extrémité carboxy-(C-) ou amino-(N-) de votre gène d’intérêt
- Choisir les marqueurs de sélection de la puromycine ou de la blasticidine : selon ce qui convient le mieux au modèle cellulaire
- Éliminer facilement les marqueurs de résistance aux antibiotiques avec du Cre / Lox après l’enrichissement cellulaire
Le kit comprend
- Quatre modèles de donneur linéaires : Résistance à la puromycine / N-terminale, résistance à la blasticidine / N-terminale, résistance à la puromycine / C-terminale, résistance à la blasticidine / C-terminale
- Master Mix PCR haute fidélité Phusion Flash
- Colonnes et tampons de purification par PCR
- Amorces de contrôle positif pour marquer la bêta-actine humaine (ACTB)
Logiciel intuitif permettant de concevoir rapidement des réactifs spécifiques aux gènes
Les réactifs de modification de gènes spécifiques à la cible sont requis pour une bonne activation du marqueur fluorescent. Le logiciel Web Invitrogen TrueDesign Genome Editor a été spécialement créé pour :
- Identifier le transcript du gène cible
- Désigner le site d’insertion
- Concevoir et activer la commande facile de tous les composants nécessaires
Réactifs requis disponibles via le logiciel TrueDesign (non inclus dans le kit)
- L’ARN guide CRISPR ou les TALEN conçus à côté de l’extrémité N ou C-terminale
- Oligos pour PCR : amplifiez votre donneur et ajoutez les bras d’homologie appropriés
- Amorces de séquençage pour l’évaluation de l’efficacité du clivage CRISPR-Cas9
- Amorces de vérification pour valider l’insertion correcte du donneur d’ADN TrueTag
Également requis et disponibles à l’achat séparément ou dans le cadre du flux de travaux TrueDesign
- Protéine TrueCut Cas9 v2, protéine TrueCut HiFi Cas9 ou ARNm GeneArt CRISPR
- Réactif de transfection CRISPRMAX ou réactif de transfection MessengerMAX
Spécification
• Kit d’assemblage TrueTag, stocker à -20°C • Kit de nettoyage TrueTag, stocker à température ambiante |
|
Kit | |
RFP | |
TrueTag™ | |
Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique |
Marquage : RFP | |
Marquage des gènes fluorescents, développement de lignées cellulaires | |
10 réactions | |
Kit d’ADN du donneur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.