Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Tryon
Click to view available options
Modèle:
Surlunettes Tryon
Tryon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Montures ultra enveloppantes, avec une structure sportive
- Revêtement PLATINUM™
- Branches en PC / TPR co-injectées
- Plaquettes de nez réglables antiglisse
- FLEX 160° ; branches
- Le modèle OTG (au-dessus des lunettes) peut être porté sur la plupart des lunettes de correction et possède des branches extensibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166 ft. CE |
| Type de lentille | 2,2 mm, courbe 4 |
| Revêtement de la lentille | Revêtement PLATINUM™ |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Travail continu, résistant aux particules fines et à la buée, adapté aux environnements à températures extrêmement chaudes et froides |
| Couleur de la monture | Noir, bleu |
| Modèle | Surlunettes Tryon |
| Style des branches | Branches en PC / TPR co-injectées FLEX 160° et extensibles |
| Couleur des branches | Noir |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction