missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC22D1 Monoclonal Antibody (OTI1A5), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17563012
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17563012 30 μL -
17543012 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17563012 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA505048S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TSC22D1 Monoclonal antibody specifically detects TSC22D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spécification

Antigène TSC22D1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Tsc22d1
Numéro d’ordre du gène Q15714
Alias de gène AA589566; AW105905; Cerebral protein 2; Egr5; hucep-2; Kiaa1994; Ptg-2; regulatory protein Tsc22; Regulatory protein TSC-22; RP11-269C23.2; short tandem repeat locus PEZ20 variant 19; Tgfb1i4; TGFbeta-stimulated clone 22; Tgfb-stimulated clone 22 homolog; Tilz1b; transcriptional regulator TSC-22; transforming growth factor beta 1 induced transcript 4; Transforming growth factor beta stimulated clone 22; transforming growth factor beta-1-induced transcript 4 protein; transforming growth factor beta-stimulated protein TSC-22; TS22A; Tsc; Tsc22; TSC-22; TSC22 domain family member 1; TSC22 domain family protein 1; TSC22 domain family, member 1; TSC22D1; Tsc22-related inducible leucine zipper 1b
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human TSC22D1 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8848
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.