missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC22D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16856453 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16856453 20 μL 20µL
16846453 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16856453 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 102141IG20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against an internal region of human TSC22D1.

TSC22 domain family protein, or TSC22, is a transcription factor that belongs to the large family of early response genes. This transcriptional repressor is known to act on the C-type natriuretic peptide (CNP) promoter. TSC22 belongs to the TSC-22/Dip/Bun family and is an intracellular protein that may be found in the cytoplasm or nucleus. This transcription factor is known to regulate cell growth, differentiation and cell death and is involved in modulating the transcriptional activity of Smad3 and Smad4. This protein is ubiquitously expressed in most tissues and widely in both fetal and adult tissues. It is generally expressed in aortic endothelial cells, and induced by cytokines, including TGFB. These proteins may be possible therapeutic targets of leukemia and prostate cancer.

Spécification

Antigène TSC22D1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.6 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression TSC22D1
Numéro d’ordre du gène P62500, P62501, Q15714
Alias de gène Cerebral protein 2, KIAA1994, Regulatory protein TSC 22, RP11 269C23.2, TGFB1I4, TSC22, TSC22 domain family protein 1, TSC22 domain family, member 1, TSC22D1
Symboles de gène(s) Tsc22d1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TSC22D1 Fusion Protein Ag0287
Méthode de purification Protein A
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 21807, 498545, 8848
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.