Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs à usage général TSG - Avec caisse
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Brand: Thermo Scientific™ TSG1500REGCV
Description
Les réfrigérateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
- Large gamme de tailles allant de 400 L à 1500 L avec porte double
- Portes en verre (triple volet) et portes pleines
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Verrou à clé
- Éclairage LED intérieur
- Réfrigérants hydrocarbures verts
- Contact pour report d’alarme à distance
Specifications
Réfrigérateur de laboratoire à usage général série TSG | |
+5°C | |
Verre | |
8 réglages | |
Acier | |
Acier peint | |
Oui | |
1 port d'accès arrière | |
Dégivrage adaptatif | |
Alarme | |
Compatible Smart-Vue Pro | |
825 x 1440 x 2070 mm | |
230 V | |
Écoénergétique |
1500 L | |
R290 | |
2 | |
30 kg | |
Acier peint | |
CE | |
Microprocesseur numérique | |
12 mois | |
En caisse | |
Serrure à clé | |
690 x 1300 x 1510 mm | |
UE | |
50 Hz | |
283 kg |