Learn More
Buerkle™ Brosse de nettoyage pour tubes
La brosse de nettoyage pour tubes est idéale pour le nettoyage échantillonneurs de zones.
Marque: Buerkle™ 5304-0080
56.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.16100kg
Description
- En PVC et acier inox
- Disponible en plusieurs longueurs
Spécification
Brosse nettoyante | |
Utilisé pour le nettoyage | |
80 cm |
25 mm | |
Échantillonneur de zone | |
PVC, acier inoxydable |