Learn More
Buerkle™ Brosse de nettoyage pour tubes
La brosse de nettoyage pour tubes est idéale pour le nettoyage échantillonneurs de zones.
Marque: Buerkle™ 5304-5300
126.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.43600kg
Description
- En PVC et acier inox
- Disponible en plusieurs longueurs
Spécification
PVC | |
Noire à poils blancs | |
Échantillonneurs de 50 mm de diamètre | |
0,436 kg |
Acier inox | |
50 mm | |
300 cm |