Learn More
Carbolite™ Fours tubulaires
Marque:  Carbolite™ M1225-250-230SN+&02-3508P1
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12029159
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
15 min.
Standard Controller
370 W x 375 H mm
370 mm
375 mm
Tube Furnace
1200°C
300 mm
375 mm