Learn More
Carbolite™ Fours tubulaires
Marque:  Carbolite™ M1025-130-230SN+&02-3216P1
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12099149
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
45 min.
Controller
150 W x 265 H mm
150 mm
175 mm
Tube Furnace
1000°C
150 mm
265 mm