Learn More
TUBE1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Code produit 16166686
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16166686 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16166686 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00051175D01P.100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MTQSVVVQVGQCGNQIGCCFWDLALREHAAVNQKGIYDEAISSFFRNVDTRVVGDGGSISKGKICSLKARAVLIDMEEGVVNEILQGPLRDVFDTKQLITDISGSGNNWAVGHKVFGSLYQDQILEKFRKSAEHCDCLQCFFIIHSMGGGTGSGLGTFLLKVLEDEFPEVYRFVTSIYPSGEDDVITSPYNSILAMKELNEHADCVLPIDNQSLFDIISKIDLMVNSGKLGTTVKPKSLVTSSSGALKKQHKKPFDAMNNIVANLLLNLTSSARFEGSLNMDLNEISMNLVPFPQLHYLVSSLTPLYTLTDVNIPPRRLDQMFSDAFSKDHQLLRADPKHSLYLACALMVRGNVQISDLRRNIERLKPSLQFVSWNQEGWKTSLCSVPPVGHSHSLLALANNTCVKPTFMELKERFMRLYKKKAHLHHYLQVEGMEESCFTEAVSSLSALIQEYDQLDATKNMPVQDLPRLSIAM
Spécification
Antigène TUBE1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression tubulin, epsilon 1
Numéro d’ordre du gène NM_016262
Alias de gène FLJ22589/TUBE/dJ142L7.2
Symboles de gène(s) TUBE1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TUBE1 (NP_057346.1, 1 a.a. ∼ 475 a.a) full-length human protein.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51175
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Purified