Learn More
Palintest™ Test de tube pour réactif DCO avec mercure pour échantillons de chlorure modérés
Code produit 11956473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 150mg/L
0 à 20000mg/L
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11956473 0 à 20000mg/L 24 pièces
11938927 0 à 150mg/L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956473 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PL466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.18€
    83.59€ / 24 pièces
    Économisez 156.59€
    65% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Idéal pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure.
  • La formulation sans mercure est recommandée pour une utilisation générale
  • La formulation de sulfate mercurique (M) est prévue pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure
  • La formulation de chlorure élevé (2M) fournit des niveaux beaucoup plus élevés de suppression du chlorure et convient à l’utilisation d’échantillons avec des niveaux de chlorure très élevés
  • La nouvelle formulation M/C avec du sulfate mercurique est spécifiquement destinée aux instruments autres que Palintest™
Spécification
À utiliser avec (application) Échantillons à teneur modérée en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO)
À utiliser avec (équipement) Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible
Comprend Demande chimique en oxygène (DCO)
Nbre de tests 25
Plage 0 à 20000mg/L
Type Tube pour réactif DCO
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD 20000/M Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.