Learn More
Borure de tungstène, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049040
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11327407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012559.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12007-09-9 | BW | 194.65 g/mol
it is used as an abrasives used in thin, thick Film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-09-9
Formule moléculaire BW
Poids moléculaire (g/mol) 194.65
Numéro MDL MFCD00049708
Clé InChI JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
CID PubChem 82793
Nom IUPAC borylidynetungstène
SMILES B#[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten boride
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 194.66
Pourcentage de pureté 99%