Learn More
Étalon de tungstène pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15296016 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125mL
Código de producto. Quantité unitSize
15296016 125 mL 125mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15296016
Marca: SPEX Certiprep CLW21BY
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
W1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Tungsten Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-33-7
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire W
Numéro MDL MFCD00011461
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMILES [W]
Nom IUPAC tungstène
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
CID PubChem 23964
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:27998
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1µg/ml tungsten
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.