Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99,9+ %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10667202
Marque: Thermo Scientific Acros 221430100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13283-01-7
Formule moléculaire Cl6W
Poids moléculaire (g/mol) 396.57
Numéro MDL MFCD00011463
Clé InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
CID PubChem 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nom IUPAC hexachlorure de tungstène
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 347°C
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) chloride
Point de fusion 275°C
Couleur Gris bleu à gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Formule linéaire WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Poids de la formule 396.57
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten(VI) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tungsten chloride