Learn More
Acide tungstique(VI), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364929
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11364929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 082118.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-03-1
Formule moléculaire H2O4W
Poids moléculaire (g/mol) 249.85
Numéro MDL MFCD00011336
Clé InChI CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
CID PubChem 1152
ChEBI CHEBI:36272
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)tungstène
SMILES O[W](=O)(=O)O
Spécification
Point d’ébullition 1473°C
Nom chimique ou matériau Tungstic(VI) acid
Point de fusion 100°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Poids de la formule 249.86
Indice de réfraction 2.24
Densité 5.5