Learn More
KGW-Isotherm Piège à froid à deux sections, type SL 29 GL-Z
Versez facilement les condensats et nettoyez l’ensemble du piège à froid. Piège à froid à deux sections KGW-Isotherm, type SL 29 GL-Z est une version longue de rechange du piège à froid sectionné dans lequel la zone de condensation peut être séparée de la section supérieure. Comporte des joints en verre filetés GL18 avec bouchon vissé et ferrules en PTFE.
Marque:  KGW-Isotherm 17417
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 15912410
  • 523.64€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Le piège à froid à deux sections est une conception spéciale disponible dans cette version longue. Un joint rodé conique NS 45 fait office de pièce de raccordement. La zone de condensation peut être séparée de la partie supérieure du piège à froid.
  • Le piège à froid est utilisé en conjonction avec une pompe à vide
  • La connexion NS 45 est fixée par une pince à ressort en acier, incluse dans la livraison
  • Séparez la partie supérieure pour verser facilement les condensats depuis la sectione inférieure
  • La partie supérieure peut rester en place pendant que la section inférieure est retirée pour faciliter le nettoyage
  • Pas de support de piège à froid—le bord du piège est accroché à l’intérieur du bord du flacon Dewar
  • Filetages en verre GL 18 avec bouchon vissé et ferrule en PTFE, conformément à DIN 12216
Spécifications :
  • Flacons Dewar conformes à la norme DIN 12492
  • Verre borosilicaté résistant aux produits chimiques conforme à la norme ISO 3585 (DURAN)
  • Boîtier de protection du flacon Dewar fabriqué en métal ou en aluminium revêtu de bleu
  • Pour les agents de refroidissement des liquides, p.ex. LN2 (-196°C)
  • Pour les agents de refroidissement des solides, CO2 (-77°C) avec solvant (panier en fil CO2 nécessaire)
  • Sphère de réfrigérant sans pression à l’intérieur du flacon Dewar
Spécification
Spécification
250 ml (condensat), 2000 ml (réfrigérant)
Bleu
Revêtu de métal
Jusqu’à 1 bar de pression en excès
Flacon Dewar et boîtier
Brides à vide KF NW 25
-196°C (flacon)
360 mm (260 mm partie inférieure)
1
Jusqu’à 5 x 10-5 mbar
DIN 12492 (flacon), ISO 3585 (verre), ISO 719 /720 /1776 /695-A2
50 mm
Verre borosilicaté Duran
Pour la condensation de l’eau, des solvants ou des gaz
100 mm (partie supérieure)
100°C (anneau), 150°C (flacon)
Joints en verre filetés GL18 avec bouchon vissé et ferrules en PTFE.
50 mm (partie inférieure)
Piège à froid version longue sectionnée avec joints en verre filetés GL18