Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à rotor TX-200
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Marque: Thermo Scientific™ 75003805
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.- Capacité maximale du tube : 4 × 100 ml
- Dia. ext. maximal × L : 48 × 122mm
Spécification
25 mm | |
118 mm | |
Tube à fond plat / rond DIN de 25 ml |