Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à rotor TX-200
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003806
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10459834
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.
  • Capacité maximale du tube : 4 × 100 ml
  • Dia. ext. maximal × L : 48 × 122mm
Spécification
Spécification
22 mm
125 mm
Tube à fond rond de 20 ml