Learn More
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Code produit. 17861094
Click to view available options
Dimensions:
6, XS
7, S
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 17861094
Marque: Skytec SKG00428DF
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are high performance, powder-free, nitrile single use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.
  • High quality nitrile, soft and durable
  • Palm thickness 0.10 mm (4 mil), weight: 6.5 g
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Extended cuff (280 mm length)
  • Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN374
Chlorinated Oui
Accelerator Free No
Applications Soins de santé, Industrial, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 8, M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries TX428
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 24 cm