Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Code produit. 11743093 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11743093
Marque: DuPont™ D13395699
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La couleur jaune vif offre une haute visibilité. Le tissu léger et durable et le revêtement barrière polymérique fournissent une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
  • Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
  • Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
  • Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
  • Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Tissu 100 % étanche aux particules
  • Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
  • Traitement antistatique (intérieur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison
Dimensions XL
Matériau Tychem&trade ;
Couleur Jaune
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot À collier
Hood Type Élastique
Type de bouchon Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
Revêtement Revêtement barrière polymère
Certifications/Conformité EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
À utiliser avec (application) Pour les emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire