Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Code produit. 16370456 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
L, 8,5
M, 7,5
S, 6,5, 6-7 / Petit
XL, 9,5
Conditionnement:
50 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 16370456
Marque: DuPont™ D15536289
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Gant jetable très résistant, barrière à la plupart des graisses et hydrocarbures. Parfait pour les travaux nécessitant une protection chimique. Recommandé pour le contact alimentaire, le laboratoire et la manipulation de petites pièces.
  • Gants jetables de 0,2 mm pour les travaux nécessitant une protection chimique, tout en conservant la discrimination tactile
  • La sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
  • CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE B, JKOPT
  • EN ISO 374-5 :2016
  • Sans latex et non poudré
  • Compatible avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE CAT III
Description Les gants Tychem™ NT420 offrent une option sans poudre parfaite pour les travaux nécessitant une barrière de protection optimale tout en conservant la sensibilité tactile
Couleur Bleu
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions S, 6,5, 6-7 / Petit
Modèle Ambidextres, NT420
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant unie
Doublure Non revêtus
Quantité 50 gants par distributeur / 20 distributeurs par boîte : 1 000 gants au total
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Allergènes potentiels : thiazole
  4. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  5. Réservé à l’usage professionnel