Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Code produit. 16380466 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
L, 10
M, 9
S, 8
XL, 11
Conditionnement:
12 paires
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 16380466
Marque: DuPont™ D15536300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Gant en nitrile double revêtu de tricot imperméable et souple. Idéal pour un travail intensif ou une exposition prolongée à des produits chimiques et solvants dangereux.
  • Gants doubles revêtus de nitrile pour des tâches nécessitant des performances et un confort chimiques, ainsi qu’une excellente adhérence
  • La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
  • CE CAT III — EN388 : 4112X, EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKLOPT
  • EN ISO 374-5 :2016
  • Doté d’un revêtement en coton / polyester qui absorbe la transpiration pour un confort accru et une finition texturée rugueuse qui garantit une excellente préhension
  • Compatible avec les denrées alimentaires
  • Résiste à l’acide chlorhydrique (37 %) - Niveau 6 (délai de pénétration EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE cat III
Couleur Bleu
Finition externe Rugueux
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Dimensions M, 9
Modèle Bord encadré / forme anatomique, NT450
Épaisseur (impériale) 56 mil
Épaisseur (métrique) 1,42 mm
Norme EN388 EN388: 4112X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant unie
Matériau de revêtement Doublure en coton / polyester
Doublure Doublés
Quantité 12 paires par sachet / 6 sachets par boîte : 72 paires au total
Résistant à Résiste à l’acide chlorhydrique (37 %) - Niveau 6 (délai de pénétration EN374)
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 356 mm
Afficher plus Afficher moins
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  4. Réservé à l’usage professionnel