Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
L, 9
M, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gant de 15 mil à l’intérieur ouaté et conçu avec une poignée à fini texturé
- Un gant souple qui absorbe la transpiration et protège la main contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X — EN ISO 374-5:2016
- Chloré, ne contient pas de silicone
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
| Couleur | Vert |
| Finition externe | Rugueux |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | S, 7 |
| Modèle | Forme gantelet / anatomique, NT480 |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Norme EN388 | EN388: 2016 2001X |
| Afficher plus |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Allergènes potentiels : carbamate
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel