Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200°C. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 760250
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Code produit. 10811081
  • 157.00€ / 50m
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR, marquage CE
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance à la température : -50°C /+200°C
  • Dureté : 60 Shore
Spécification
Spécification
Tubing
0.12 in.
Versilic
7 mm
50 m
2 mm
1/boîte
200°C
Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993
3 mm
0.28 in.
164 ft.
0.08 in.
-50deg;C
60 (Shore A)