Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200°C. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760810
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR, marquage CE
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance à la température : -50°C /+200°C
- Dureté : 60 Shore
Spécification
Tubing | |
0.39 in. | |
Versilic | |
18 mm | |
25 m | |
4 mm | |
1/boîte | |
200°C |
Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993 | |
10 mm | |
0.71 in. | |
82 ft. | |
0.16 in. | |
-50deg;C | |
60 (Shore A) |