Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200°C. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760430
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR, marquage CE
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance à la température : -50°C /+200°C
- Dureté : 60 Shore
Spécification
Tubing | |
0.2 in. | |
Silicone (durci au peroxyde) | |
9 mm | |
25 m | |
4 mm | |
60 (Shore A) |
Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993 | |
5 mm | |
0.35 in. | |
82 ft. | |
0.16 in. | |
-50°C | |
200°C |