Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure transparente Tygon E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
23.95€ - 146.00€
Spécification
Type de produit | Laboratory Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon |
Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15368051
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00001 |
2,4 mm | 80 psi |
23.95€
15m |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15121859
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00017 |
9,5 mm | 20 psi |
146.00€
15m |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure transparente Tygon E-3603 Saint-Gobain Performance Plastics™ gère pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents dans le laboratoire.
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs,
- les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Laboratory Tubing | |
49.2 ft. | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse |
Tygon | |
15 m | |
Transparent |