Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à deux arrêts
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ à deux arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070534-10-ND
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15153196
  • 50.05€ / 12 pièces
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
Applications typiques
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Agro-alimentaire
  • Applications biopharmaceutiques
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Spécification
Pump Tubing
Blanc/Noir
0,95 mm
0.1 in.
15 in.
0.03 in.
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols
12/boîte
55 (Shore A)
74°C
USP classe VI
0.04 in.
Tygon R3607
2,65 mm
38,1 cm
0,85 mm
-50deg;C
Blanc/Noir
Flexible