Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum
Tubulure en silicone durci au platine avec une surface interne ultra lisse. La tubulure standard Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum facilite le transfert sanitaire des fluides sensibles.
Marque: Ismatec™ SC0583B
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Autoclavable à la vapeur.
- Excellente compatibilité biologique.
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Niveau de liaison protéique inférieur.
- Entièrement non toxique, non hémolytique et apyrogène.
- Résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière du soleil et aux radiations.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Limité
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Foire
- Milieux stériles : Excellent
- Conforme à :
- XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600
- Dépasse également les normes sanitaires 3A
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Tubulure standard | |
Autoclavables | |
7,5 m | |
Transfert sanitaire de liquides sensibles. | |
D.I. de 4,8mm, D.E. de 9,6mm | |
Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué. Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
Bon |
XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600 Dépasse également les normes sanitaires 3A | |
Silicone 3350 Tygon SI | |
2,4 mm | |
-60deg;C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparent | |
200°C |