Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 3 arrêts Tygon™
Tubulure à 3 arrêts à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure standard à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0054T
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10340831
  • 104.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • Transparent.
  • Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
  • Sans goût.
  • Paroi intérieure lisse et polie.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résistance à l’usure et non-oxydante.
  • Diélectrique élevé constant.
  • Lixiviation possible du plastifiants.
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Foire
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR175.300
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Spécification
Tubulure à 3 arrêts
Code couleur :Blanc-Jaune
Tygon
0,91 mm
-50°C
Dia .int. de 0,57 mm, dia. ext. de 2,39 mm
Lixiviation possible des plastifiants.
Bon
FDA 21 CFR175.300
Autoclavables
40 cm
Applications générales de laboratoire, tubulure à 3 arrêts pour cassettes MS/CA
12 unités/boîte
CO2 360, O2 80, N2 40
Transparent
74°C