Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
Marque: Fisherbrand™
105.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.67760kg
Description
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
- Fourni dans des plateaux compartimentés
- Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l’environnement]) prénettoyés pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification, et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE
Spécification
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté (type 1, classe A) | |
Oui | |
Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles | |
6,5 dr. | |
Phénolique | |
73 mm | |
ASTM, USP type I | |
24-400 |
Caoutchouc recouvert de téflon | |
28 mm | |
Non stérile | |
25 ml | |
72 | |
25 ml | |
Ajusté | |
72 paquet | |
Flacon | |
Analyse des composés organiques volatils |