Learn More
asecos™ type 30 armoire de sécurité Q-CLASSIC-30
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3100206033608
Informations supplémentaires : Poids : 185.87520kg
Code produit. 15916226
  • 1950.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
620 mm
519 x 450 x 1626 mm
Ailette, Left-hinged
1947 mm
Q30.195.056
revêtement époxy texturé
564 mm
Gris anthracite / Jaune sécurité, Yellow
Tôle d'acier
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
519 mm
620 x 564 x 1947 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1626 mm
1
191,50 kg
450 mm
90 mm
Armoire de stockage de sécurité