Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-CLASSIC-30 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
1747.41€ - 3136.01€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 620 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 519 mm |
Hauteur (métrique) de l’ouverture | 90 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15996756
|
asecos™
3100706134371 |
564 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
1747.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15976716
|
asecos™
3100706034371 |
564 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
1747.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15946766
|
asecos™
3100706134376 |
564 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
2183.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15926726
|
asecos™
3100706034376 |
564 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite / Jaune sécurité, Jaune |
2183.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15966766
|
asecos™
3100706134378 |
564 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
2505.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15946726
|
asecos™
3100706034378 |
564 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
2505.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15937216
|
asecos™
3100906133622 |
864 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite / Gris clair (RAL 7035) |
1923.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15957186
|
asecos™
3100906033622 |
864 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
1923.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15977216
|
asecos™
3100906133627 |
864 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
2650.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15997186
|
asecos™
3100906033627 |
864 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
2650.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15997216
|
asecos™
3100906133629 |
864 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Gris clair |
3136.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15917196
|
asecos™
3100906033629 |
864 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
3136.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
519 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette, À charnière droite | |
1947 mm | |
Base de transport de la hauteur d’entrée | |
revêtement époxy texturé |
620 mm | |
90 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1626 mm | |
1 |