Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
3582.80€ - 4592.45€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Dimensions (P x L x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 1050 x 1647 mm |
Hauteur (métrique) de l’ouverture | 90 mm |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Description | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15950496
|
asecos™
3000104033640 |
porte battante en jaune sécurité | 2 | 3 | 480,50 kg |
3582.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15980526
|
asecos™
3000104133649 |
porte battante en gris clair | 2 | 6 | 537,00 kg |
4592.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d´extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
équipée avec
- 3 x étagère de rétention, capacité de charge: 150 Kgs, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x caillebotis Hauteur = 111 mm, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol, volume: 55 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
À ailettes | |
1953 mm | |
Q90.195.120 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
1050 mm |
522 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1647 mm | |
2 | |
1193 mm |