Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PEGASUS90 à une porte
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
2838.15€ - 3596.05€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Dimensions (P x L x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 450 x 1647 mm |
Code produit | Marque | Configuration | Modèle de porte | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Modèle de porte | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15991906
|
asecos™
3007404133600 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
2838.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15942196
|
asecos™
3007504134371 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
2838.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15922156
|
asecos™
3007504034371 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
2838.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15911886
|
asecos™
3007404033606 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (180 mm de haut), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3039.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15962156
|
asecos™
3007504034375 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (180 mm de haut), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3039.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15941916
|
asecos™
3007404133608 |
4 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
3273.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15921886
|
asecos™
3007404033608 |
4 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3273.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15982196
|
asecos™
3007504134376 |
4 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
3273.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15972156
|
asecos™
3007504034376 |
4 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3273.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15961916
|
asecos™
3007404133610 |
6 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
3596.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15941886
|
asecos™
3007404033610 |
6 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), Charnière gauche, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3596.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902206
|
asecos™
3007504134378 |
6 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en gris clair |
3596.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15992156
|
asecos™
3007504034378 |
6 tiroir de 5 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec des porte battante y système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique | porte battante en jaune sécurité |
3596.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
522 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Acier | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1647 mm | |
Revêtu de poudre, texturé | |
450 mm |
615 mm | |
615 x 599 x 1953 mm | |
90 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1953 mm | |
1 | |
599 mm |