Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PHOENIX-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3265.00€ - 4375.00€
Spécification
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Modèle Q90.195.120.FD
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Modèle de porte Pliant
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Produits 3
Code produit Marque Configuration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Configuration Prix Quantité et disponibilité  
15917446
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3214904133635
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3265.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-01-2023
pour voir le stock disponible 
15907456
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3214904133647
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
3935.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-01-2023
pour voir le stock disponible 
15927456
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3214904133649
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
4375.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-01-2023
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Spécification
Spécification
Armoire de stockage de sécurité
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Pliant
Acier
Gris clair, Gris
522 x 1050 x 1647 mm
Q90.195.120.FD
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2
Revêtu de poudre, texturé
615 x 1193 x 1953 mm