Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PEGASUS90 à fermeture automatique
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2221.23€ - 2538.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 596 x 1298 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 524 x 450 x 1072 mm |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Couleur | Configuration | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Configuration | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15964046
|
asecos™
3024200133740 |
Gris clair (RAL 7035) | 2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2374.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15924076
|
asecos™
3024200233740 |
Jaune sécurité (RAL 1004) | 2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2374.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15516865
|
asecos™
3024200133735 |
Gris clair (RAL 7035) | 2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2221.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974066
|
asecos™
3024200233735 |
Jaune avertissement | 2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2221.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934106
|
asecos™
3024300134413 |
Gris clair (RAL 7035) | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, À charnière droite, Fermeture automatique |
2221.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994136
|
asecos™
3024300234413 |
Jaune avertissement | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, À charnière droite, Fermeture automatique |
2221.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974046
|
asecos™
3024200133741 |
Gris clair (RAL 7035) | 3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2538.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934076
|
asecos™
3024200233741 |
Jaune avertissement | 3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2538.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15924046
|
asecos™
3024200133736 |
Gris clair (RAL 7035) | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2258.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15984066
|
asecos™
3024200233736 |
Jaune avertissement | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, Charnière gauche, Fermeture automatique |
2258.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15944106
|
asecos™
3024300134414 |
Gris clair (RAL 7035) | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, À charnière droite, Fermeture automatique |
2258.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15904146
|
asecos™
3024300234414 |
Jaune sécurité (RAL 1004) | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Ailette, À charnière droite, Fermeture automatique |
2258.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
524 mm | |
524 x 450 x 1072 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1298 mm | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
616 x 596 x 1298 mm | |
Tôle d'acier | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1072 mm | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |